Learn More
Enzymaster Kit de sélection d’enzymes
Code produit 17864621
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Sélection d’enzyme de transaminases
Sélection d’enzyme des aldolases
Sélection d’enzyme des cétoreductases
Sélection d’enzyme d’iminereductases
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
17864621 Sélection d’enzyme des cétoreductases 1 pièce
17874621 Sélection d’enzyme d’iminereductases 1 pièce
17884621 Sélection d’enzyme des aldolases 1 pièce
17894621 Sélection d’enzyme de transaminases 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17864621 Fournisseur Enzymaster Code fournisseur 200100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4499.63€
    3950.00€ / 1 pièces
    Économisez 549.63€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Le kit de sélection d’enzymes contient une large gamme d’enzymes de type sauvage et d’enzymes génétiquement modifiées avec une large étendue de substrat pour votre sélection !
  • Kit de cétoréductase
    • Kit enzymatique contenant 20 cétoréductases (EC 1.1.1.) pour un dépistage rapide
    • Applicable à la réduction de la cétone et à l’oxydation de l’alcool
    • Une gamme diversifiée de substrats est possible, incluant des enzymes sélectives ( S ) et ( R ).
    • 0,5 g par enzyme
    • Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
  • Kit IRED
    • Kit enzymatique contenant 16 iminereductases (EC 1.5.1.) pour un dépistage rapide
    • S’applique à la réduction de l’imine et à l’amination réductrice
    • Une gamme variée de substrats est possible, incluant des enzymes sélectives ( S ) et ( R ).
    • 0,5 g par enzyme
    • Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
  • Kit d’aldolase
    • Kit enzymatique contenant 20 aldolases (EC 4.1.2.) pour un dépistage rapide
    • Contient des aldolases à thréonine, phénylsérine et sérine
    • Applicable à la réaction aldolique réversible de la glycine et d'un aldéhyde pourβ -hydroxy-α -l-acide aminé
    • Large gamme de substrats possibles, haute sélectivité
    • 0,5 g par enzyme
    • Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
  • Kit de transaminases
    • Kit enzymatique contenant 21 transaminases (EC 2.6.1.) pour un dépistage rapide
    • Applicable à la transamination réversible d’un groupe aminé d’un donneur d’amino à un accepteur d’amino céto
    • Une gamme variée de substrats est possible, incluant des enzymes sélectives ( S ) et ( R ).
    • 0,5 g de poudre d’enzyme par flacon
    • Formulée sous forme d’extrait sans cellules lyophilisées (CFE)
Spécification
Type de produit Kit de sélection d’enzymes
À utiliser avec (application) Sélection d’enzyme des cétoreductases
Contenu et stockage 20 fioles contenant 0,5 g d’enzyme (CFE)