Learn More
Tampon de stockage enzymatique dans le TBS et le glycérol, autoclavés, Thermo Scientific™
Code produit 15490297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
250 ml
Conditionnement:
125mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490297 125 ml 125mL
15400307 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63264.=E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour le stockage congelé d’enzymes
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de stockage enzymatique dans le TBS et le glycérol
Forme physique Liquide
Quantité 125 ml