Learn More
Invitrogen™ Eosin-5-Maleimide
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
Description
Les bioconjugués fabriqués avec l’éosine-5-maléimide réactif au thiol peuvent être utilisés comme sondes phosphorescentes ou comme photosensibilisateurs. Avec son rendement quantique élevé (∼ 0,57) pour la génération d’oxygène singulet, l’éosine et ses conjugués peuvent être utilisés comme photo-oxydants efficaces de la diaminobenzidine (DAB) dans des études de microscopie électronique à haute résolution et dans des applications de microscopie électronique et de fluorescence corrélées.
Spécification
Spécification
| Quantité | 25 mg |
| Type de produit | Maléimide |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Thiol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Maléimide |
| Marqueur ou colorant | Éosine |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |