Learn More
Eosin B, Certifié, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10404891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10404891 25 g Flacon en verre 25g
10404315 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10404891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 409420250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-24-3
Formule moléculaire C20H6Br2N2Na2O9
Numéro MDL MFCD00005041
Synonyme 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin B
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 0.96 to 1.22
Teneur en colorant 85% min.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 19, 233
Merck Index 15, 3657
Couleur Marron à violet-rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Poids de la formule 624.06
Qualité Pures