Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éosine B, pure, haute pureté, coloration biologique
Code produit 10174660 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10174660 25 g Flacon en verre 25g
10086183 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10174660 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 229650250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Éosine B, C20H6Br2N2Na2O9, numéro CAS-548-24-3, 4’,5’-dibromo-2’,7’-dinitrofluorescéine, 4’,5’-dibromo-2’,7’-dinitrofluorescéine, sel disodique, éosine bleue, 100 g, 0,96 à 1,22, 19, 233, marron, 208-943-1, 624,06, pur, danger, déclaration GHS H : Provoque des lésions oculaires graves.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-24-3
Formule moléculaire C20H6Br2N2Na2O9
Numéro MDL MFCD00005041
Synonyme 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin B
Rapport d’absorption 0.96 to 1.22
Beilstein 19, 233
Merck Index 15, 3657
Spectre IR Authentique
Lambda max. 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Poids de la formule 624.06
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline