Learn More
Éosine B, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423627
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11423627 100 g 100g
11413627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11423627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17377.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
Eosin B sodium salt is a cell and tissue stain. Eosin B sodium salt is used as a counter stain for collagen, as a tissue stain for cell granules, nuclei, and microorganisms when coupled with Azure A (sc-203729), and as a stain for cell differentiation of the anterior pituitary.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de l’éosine B est une coloration cellulaire et tissulaire. Le sel de sodium de l’éosine B est utilisé comme contre-coloration pour le collagène et coloration tissulaire pour les granules cellulaires, les noyaux et les micro-organismes lorsqu’il est associé à l’azure A (sc-203729), et comme coloration pour la différenciation cellulaire de l’antéhypophyse.
Solubilité
Soluble dans l’eau (390 g/l à 20°C) et dans l’éthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-24-3
Formule moléculaire C20H6Br2N2Na2O9
Numéro MDL MFCD00005041
Synonyme C.I. 45400; 4,5-Dibromo-2,7-dinitrofluorescein disodium salt
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin B
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (390g/L at 20°C),and ethanol.
Poids de la formule 624.08