Learn More
Sel disodique éosine Y, solution à 10 %, MP Biomedicals™
Code produit 11482511 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
10 L
Conditionnement:
100mL
10L
1L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482511 10 L 10L
11452511 100 mL 100mL
11462511 500 mL 500mL
11472511 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11482511 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.00€
    452.55€ / 10L
    Économisez 23.45€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Réduit l’affinité du Mg2+-ATPase pour l’ATP et augmente l’affinité enzymatique pour le Mg2+. Sel disodique éosine Y, solution 10 %, MP Les produits biologiques sont un colorant xanthène rouge. Il s’agit d’un photosensibilisateur qui fonctionne comme une p
À des concentrations supérieures à 10-50 μM (près de 100 μM), l’affinité pour le Mg2+-ATPase pour l’activateur d’ions est réduite. Ce composé fonctionne comme une photoélectrode moléculaire via la catalysation de la réaction de transfert d’électrons à lumière visible. Cet agent améliore également les capacités d’absorption fluorescente en formant un complexe avec du polyvinulpyrrolidone. Il est utilisé comme contre-coloration pour l’hématoxyline.
Le sel disodique de l’éosine Y est utilisé en association avec Azure II : pour montrer les détails morphologiques des cellules de la moelle ; méthode Y d’azur tamponnée pour les granules de cellules, les micro-organismes et les noyaux de démorcellement ; pour montrer la musculature des insectes ; pour démontrer les cellules infectées par le virus de l’iridescente des moustiques. Utiliser en association avec Alum Hematoxyline / Azure II pour montrer les mastocytes, les changements nécrobiotiques précoces dans les cellules et les protozoaires, les rickettsias et les bactéries dans les tissus ; pour démontrer les granules de volutine dans tout micro-organisme ; modification par Bond' du bleu d’époxy-méthyle de Mann' pour les corps de Negri dans les frottis ; coloration Harris pour les corps de Negri dans les frottis ; Méthode de Mann' pour la coloration des corps de Negri en sections ; coloration de Gridley' pour Endamoeba en sections de tissus ; méthode modifiée de nitrate de méthénamine-argent pour la démonstration d’Endamoeba en sections.
Identifiants chimiques
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid red 87, Eosin yellowish solution, Eosin Y solution, Eosin Y
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium;2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthén-9-yl)benzoate;trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Poids de la formule 691.86
Quantité 10 L
Forme physique Solution
compliance-icons
Identifiant produit
  • Eosin Y Disodium Salt, 10% Solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y Disodium Salt