Learn More
Éosine Y (sel disodique), Fisher BioReagents
Code produit 10031503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10031503 25 g Bouteille en verre 25g
10479814 100 g Bouteille en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10031503 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP241925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’éosine Y est utilisée dans des milieux différentiels microbiologiques ou comme coloration biologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Eosine Yellowish, Acid Red 87
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydraté
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin Y
Point de fusion 300°C
Note relative au nom Disodium Salt
Bio. colorant Certification Pass Test
Teneur en colorant 88% min.
Plage de pourcentage du dosage ≥88%
Merck Index 15, 3658
Poids de la formule 691.85
Conditionnement Bouteille en verre
Densité 1.018g/cm³
N° d’indice de couleur 45380
Couleur Rouge marron
pH 7 to 10
Quantité 25 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Eosin Y