Learn More
Sel disodique d'éosine Y, MP Biomedicals
Code produit 11462742 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462742 25 g -
11472742 100 g -
11482742 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462742 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215247125
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Numéro MDL MFCD00005040
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein disodium salt, 2', 4', 5', Acid Red 87
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium;2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthén-9-yl)benzoate;trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin Y Disodium Salt
Poids de la formule 691.86
Couleur Rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre