Learn More
Sel disodique d'éosine Y, MP Biomedicals
Code produit 11482742 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482742 250 g 250g
11462742 25 g -
11472742 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482742 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215247183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    145.95€ / 250g
    Économisez 8.05€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Numéro MDL MFCD00005040
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein disodium salt, 2', 4', 5', Acid Red 87
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium;2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthén-9-yl)benzoate;trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin Y Disodium Salt
Poids de la formule 691.86
Couleur Rouge
Quantité 250 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Eosin Y Disodium Salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y Disodium Salt