Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éosine Y, pure, haute pureté, coloration biologique
Code produit 10646932 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646932 100 g Flacon en verre 100g
10061830 25 g Flacon en verre 25g
10676584 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10646932 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 152881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.00€
    68.65€ / 100g
    Économisez 14.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Numéro MDL MFCD00005040
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2', 4', 5'
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydraté
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin Y
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom High purity biological stain
Teneur en colorant 90% min. (on dry substance)
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10% max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.018
Beilstein 19, IV, 2917
Densité 1.0180g/mL
Merck Index 15, 3658
Couleur Marron à rouge
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Poids de la formule 691.85
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Eosin Y
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y