Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éosine Y, pure, niveau indicateur
Code produit 10368480 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10368480 25 g Flacon en verre 25g
10206310 100 g Flacon en verre 100g
10349183 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10368480 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 201930250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.55€
    26.65€ / 25g
    Économisez 4.90€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Numéro MDL MFCD00005040
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 2';,4';,5';,7';-Tetrabromofluorescein, disodium salt, Eosin Yellowish, 2';, 4';, 5';
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydraté
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Eosin Y
Point de fusion >300.0°C
Spectre IR Authentique
Lambda max. 511 to 519nm
Perte à la dessiccation 10% max.
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1100 min. (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance
Gravité spécifique 1.018
Spectrométrie UV Complies
Beilstein 19, IV, 2917
Densité 1.0180g/mL
Merck Index 15, 3658
Couleur Marron-rouge
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline fine
Poids de la formule 691.85
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Eosin Y
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Skyddsangivelse
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.