Learn More
Thermo Scientific Chemicals Éosine jaune
Code produit 11490368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11490368 50 g
11400378 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490368 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B24535.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 17372-87-1 | C20H12Br4Na2O8 | 745.904 g/mol
Eosin Yellowish noted to reduce the affinity of Mg2+-ATPase for ATP and increase the enzyme affinity for Mg2+ at concentrations of 10-50 M. At higher concentrations near 100 ?M the affinity for Mg2+-ATPase for the ion-activator has been shown to be reduced. This compound has also been reported to be a photosensitizer that works as a molecular photoelectrode via catalyzation of the visible-light-driven electron-transfer reaction. Eosin Y is also used to stain structures such as muscle, cytoplasm, and collagen. This agent also enhances fluorescent quenching abilities by forming a complex with polyvinulpyrrolidone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éosine jaune permet de diminuer l’affinité du Mg2+ATPase pour l’ATP et augmente l’affinité enzymatique du Mg2+ à des concentrations de 10 à 50 μM. À une concentration plus élevée d’environ 100 μM, l’affinité pour du Mg2+-ATPase pour l’activateur d’ions a diminué. Ce composé a également été signalé comme un photosensibilisateur qui fonctionne comme une photoélectrode moléculaire via la catalysation de la réaction de transfert d’électrons à lumière visible. L’éosine Y est également utilisée pour colorer des structures telles que le muscle, le cytoplasme et le collagène. Cet agent améliore également les capacités d’absorption fluorescente en formant un complexe avec du polyvinulpyrrolidone.
Solubilité
Soluble dans l’eau, assez soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17372-87-1
Formule moléculaire C20H12Br4Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 745.904
Numéro MDL MFCD00133309
Clé InChI MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme eosin yellowish, eosine, bromo acid, eosine yellowish, eosine g, bromoeosine, c.i. acid red 87, sodium eosine, sodium eosinate, eosine salt free
CID PubChem 91886399
Nom IUPAC disodium ; 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate ; trihydrate
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Eosin Yellowish
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Beilstein 3586809
Merck Index 14,3603
Informations sur la solubilité Soluble in water, fairly soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 691.86
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Yellowish
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Faresætning
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Yellowish
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.