Learn More
Phenomenex™ EPA Water Analysis Vials without Closure, 40 mL
Code produit 31745551 Tous les produits Phenomenex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
40 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
31745551 40 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31745551 Fournisseur Phenomenex™ Code fournisseur 3328952813
 Article restreint
Expédition estimée: 06-10-2026
Vials for a variety of chromatography applications.
  • Brand: Phenomenex
  • Product Type: Vial
  • Volume: 40 mL
  • Material: KG-33 Borosilicate Glass
  • For Use With (Application): Water Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Clear
Diamètre (métrique) externe 24 mm
Matériau Glass
Stérilité Sterile
Volume (métrique) 40 mL
Matériau du bouchon Polypropylene
Type de bouchon Crimp Cap with Stopper
Quantité 500 Pk.
Fit for Purpose Certified Quality
Certifications/Conformité ISO 9001:2008, ISO 13485:2003
Hauteur (métrique) 40 mm
Type de produit Vial