Learn More
Epalrestat, MedChemExpress
Code produit. 16444067
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16444067
Marque: Medchem Express HY66009
MedChemExpress Epalrestat is an aldose reductase inhibitor for the treatment of diabetic neuropathy.
Epalrestat is an aldose reductase inhibitor for the treatment of diabetic neuropathy.
Spécification
Nom chimique ou matériau Epalrestat
Forme physique Solid
CAS 82159-09-9
Couleur Red
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H13NO3S2
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonyme ONO2235
Informations sur la solubilité DMSO : 20 mg/mL (62.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CN(C/1=O)C(SC1=C/C(C)=C/C2=CC=CC=C2)=S
Poids moléculaire (g/mol) 319.4
Poids de la formule 319.4
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.