Learn More
Thermo Scientific™ Dosimètre personnel électronique EPD
Code produit 12855592 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Dosimètre Gammas-Neutrons EPD-N2
Dosimètre personnel électronique EPD Mk2, gris
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
12855592 Dosimètre Gammas-Neutrons EPD-N2 1 pièce
11977897 Dosimètre personnel électronique EPD Mk2, gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12855592 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EPD/1/62921/420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Connaissez votre exposition aux radiations ionisantes et réagissez rapidement à l’augmentation des niveaux de rayonnement gamma, bêta ou neutronique grâce aux dosimètres personnels électroniques.
Les travailleurs des centrales nucléaires, des établissements de recherche nucléaire et des laboratoires médicaux doivent constamment surveiller leur exposition aux radiations potentiellement dangereuses. Les dosimètres personnels électroniques Thermo Scientific™ EPD surveillent l’exposition aux radiations ionisantes en temps réel et émettent des alarmes à la fois sonores et visuelles afin que le personnel puisse réagir rapidement lorsqu’un niveau acceptable d’exposition est dépassé. Grâce à une excellente réponse aux rayonnements gamma, bêta, neutronique et aux rayons X, les dosimètres personnels électroniques EPD garantissent la sécurité dans tous les environnements.
La gamme de produits EPD est constituée de :
Dosimètres personnels électroniques Thermo Scientific™ EPD Mk2™
  • Excellente réponse aux rayonnements gamma, bêta et X.
  • Dosimètre autonome employé seul ou faisant partie d’un système complet de gestion de la dosimétrie, tels que webREMS ou ViewPoint Enterprise.
  • Performance radiologique avancée, de 15 keV à 10 MeV, dans un petit boîtier léger.
  • Dosimètre le plus complet selon l’étude de comparaison des dosimètres personnels actifs par l’AIEA (IAEA-TECDOC-1564).
  • Technologie à détecteurs multiples.
  • Excellente gestion de l’alimentation électrique et de surveillance de l’usure de la pile.
  • Alarme sonore forte, configurable.
  • Excellente immunité aux interférences électromagnétiques.
  • Affichage facile à lire avec rétro-éclairage en option.
  • Capuchon du compartiment de pile robuste et clip de maintien renforcé.
  • Écran LCD et housse fiables.
Dosimètres personnels électroniques Thermo Scientific™ EPD N2™
  • Excellente performance dans des champs à rayons gamma / neutron mixtes et pour des mesures de doses faibles.
  • Performance radiologique avancée, de 20 keV à 10 MeV (photon), 0,025 eV (thermique) à 15 MeV (neutron).
  • Technologie à détecteurs multiples.
  • Affichage direct en Hp (10) pour les neutrons et les photons.
  • Excellente immunité aux interférences électromagnétiques.
  • Compatible avec les lecteurs, le logiciel et les accessoires Thermo Scientific EPD actuels ou pouvant être mis à niveau.
Dosimètre personnel électronique EPD G Thermo Scientific™
  • Excellente réponse aux rayonnements X et gamma.
  • Performance radiologique avancée, de 15 keV à 10 MeV, dans un petit boîtier léger.
  • Technologie à détecteurs multiples.
  • Excellente gestion de l’alimentation électrique et de surveillance de l’usure de la pile.
  • Alarme sonore forte, configurable.
  • Excellente immunité aux interférences électromagnétiques.
  • Affichage facile à lire avec rétro-éclairage en option.
  • Capuchon du compartiment de pile robuste et clip de maintien renforcé.
  • Écran LCD et housse fiables.
  • Compatible avec le télé-adaptateur Thermo Scientific EPD pour les opérations sans fil.
Système de base de données de maintenance Thermo Scientific™ EMDS3™
  • Création des données d’étalonnage de référence des nouveaux stocks.
  • Allocation des stocks aux espaces ou lieux de travail programmables par l’utilisateur.
  • Diagnostics et rapports d’erreurs en anglais simple.
  • Suivi des unités envoyées pour réparation ou entretien.
  • Interface aux procédures de vérification de l’étalonnage pour les irradiateurs externes.
  • Intégration complètement automatique à l’irradiateur automatique Thermo Scientific™.
  • Production de rapports de vérification de l’étalonnage.
Module d’alarme externe EPD Thermo Scientific™
  • Unité d’alarme externe à trois voies pour le dosimètre personnel électronique EPD Mk2 .
  • Le voyant LED du dosimètre active la vibration et l’alarme sonore via le crochet.
  • Écouteur d’alarme sonore, facilement fixé, en option
  • Prise jack externe pour les alarmes sonores
Lecteurs EPD pour dosimètre personnel électronique EPD Mk2 Thermo Scientific™
  • Lecteur IrDA : Bureau et applications mobiles
  • Lecteur de bureau ACT-5 : Pour les environnements exigeants et dans lesquels un seul EPD spécifique peut être vu par le lecteur
  • Lecteur de bureau ACT-4 avec clavier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Alarmes Alarmes visuelles et sonores configurables via le logiciel externe ; 98-100 dB(A) généralement à 20 cm sur réglage fort 4 kHz
Précision Hp(10) (g) 10 % Cs137 ; Hp(10) (n) 20 % AmBe
Type de batterie Pile AA simple, alcaline 1,5 V ou lithium 3,6 V,
Certifications/Conformité Généralement conforme aux normes de l’ANSI 13.11, 13.27 et 42.20 (performance photonique) et à la plupart des aspects de la norme IEC 61525 (neutrons et photons) ; interférences électromagnétiques/compatibilité électromagnétique : Dépasse MIL STD 461D RS103 ; IEC 1283 et IEC 61525 ; indice IP55 pour protéger contre les infiltrations
Description Dosimètre Gammas-Neutrons EPD-N2
Unités d’affichage Sv et rem (avec préfixes µ, m), définis par le biais du logiciel interne
Type de produit Dosimètre personnel
Gamme de dose 0 à > 1 600 Rem/h
Hauteur (impériale) 0,73 po
Hauteur (métrique) 18,5 mm
Profondeur (métrique) 63 mm
Humidité relative 20 à 90 %, sans condensation
Température de fonctionnement (impériale) 15° à 105°F
Température de stockage (impériale) −13°F to 158°F
Température de fonctionnement (métrique) −10° à 40°C
Température de stockage (métrique) −25°C to 70°C
Poids (impériale) ∼4 oz.
Poids (métrique) 108 g
Largeur (impériale) 2,48 po
Largeur (métrique) 63 mm
Sensibilité Hp(10) 137Cs ±10 % ; Hp(0,07) 90Sr/90Y ±20 %
Type de radiation Gammas, Neutrons