Learn More
BRAND™ Joints coniques en caoutchouc EPDM
Code produit. 10518971 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
11 mm
16 mm
20 mm
22 à 84 mm de diamètre
25 mm
32 mm
43 mm
71 mm
89 mm
Unit Size:
10 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10518971
Brand: BRAND™ 462723
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Placer entre l’entonnoir du filtre et le flacon du filtre pour une fixation sécurisée.
  • En caoutchouc (EPDM)
  • Forme conique
  • Assure une fixation sécurisée entre l’entonnoir du filtre et le flacon du filtre
  • 10/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (application) Utilisé pour les entonnoirs de filtration et les flacons de filtration
Longueur (métrique) 35 mm
Quantité 10
Diamètre (métrique) extérieur 20 mm
Matériau EPDM
Type Joint conique en caoutchouc