Learn More
Motic™ Épi-illuminateur, 12 V / 50 W
Description
- Source de lumière d’halogène quartz.
- Diaphragmes intégrés de champ et d’ouverture.
- Boîtier pour lampe externe.
Spécification
Spécification
| Type | Épi-éclairage, halogène quartz |
| Description | 12 V/50 W |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes BA-310 POL, BA-310 MET |
| Comprend | Diaphragmes intégrés de champ et d’ouverture et boîtier pour lampe externe. |
| Tension | 12 V |