Learn More
épi-Lactose, TRC
Code produit 30137009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2.50mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137009 25 mg 25mg
17988324 10 mg 10mg
17909464 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137009 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL11410025MG
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50468-56-9
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.3
Synonyme 4-O-β-D-galactopyranosyl-D-mannose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-mannose, Epilactose;
Nom IUPAC (2S,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tétrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2C(O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Epilactose
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9+,10-,11-,12+/m1/s1
Poids de la formule 342.12
Pourcentage de pureté >95%