Learn More
Invitrogen™ Epi5™ Episomal iPSC Reprogramming Kit
Code produit 15313836
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15313836 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15313836 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A15960
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Kit de reprogrammation de CSPi épisomiques Epi5™
Le kit de reprogrammation de CSPi épisomiques Epi5™ offre un ensemble facile à utiliser et très efficace de 5 vecteurs épisomiques conçus par le Dr Okita au laboratoire du professeur Yamanaka au Centre de recherche et d’application cellulaires SPi (CiRa) de l’Université de Kyoto. Ce système produit des cellules souches pluripotentes induites (CSPi) humaines exemptes de transgènes et de virus dont l’efficacité varie de 0,04 % à 0,3 %, selon le type de cellule à reprogrammer.
Les caractéristiques du kit de reprogrammation de CSPi épisomique Epi5™ sont les suivantes :
  • Facile à utiliser et très efficace : aucun besoin de petites molécules lors de la reprogrammation et la suppression de p53 ajoutée offrent une meilleure génération de CSPi (1).
  • Utilisable pour toutes les étapes de votre recherche de CSPi : la reprogrammation exempte de transgènes et de virus permet une utilisation de la recherche fondamentale à la recherche préclinique.
  • Flexibilité dans les systèmes de milieu : peut être utilisé dans des systèmes de milieux avec ou sans apport nourricier.
    Création de CSPi exemptes de transgènes et de virus
    Les vecteurs épisomiques sont un système bien décrit pour produire des CSPi exemptes de virus et de transgènes, fournissant une source de CSPi pour toutes les étapes de votre recherche sur les cellules souches pluripotentes. D’autres méthodes de reprogrammation, telles que les lentivirus, contiennent des transgènes qui peuvent s’intégrer dans le génome de l’hôte, perturbant potentiellement le génome ou entraînant des résultats imprévisibles.
    En tant que vecteurs oriP/EBNA1, ces vecteurs épisomiques contiennent 5 facteurs de reprogrammation (Oct4, Sox2, Lin28, Klf4 et L-Myc) et ne répliquent les valeurs extra-chromosomiques qu’une seule fois par cycle cellulaire. À ce taux de réplication, les épisomes sont perdus à un taux d’environ 5 % par génération cellulaire. Ce système montre une génération de CSPi améliorée grâce à la suppression de p53. L’inclusion de L-Myc s’est montrée plus puissante et plus spécifique que celle de c-Myc pendant la génération de CSPi humaine (1).
    Système facile à utiliser
    Ce kit de 2 flacons fournit le système optimal pour la reprogrammation de vecteurs épisomiques et élimine le besoin d’utiliser de petites molécules dans le milieu de reprogrammation. Les vecteurs épisomiques sont introduits dans la cellule par électroporation. Nous recommandons l’utilisation du système de transfection Neon™ pour l’électroporation, qui permet une flexibilité du volume et donc du nombre de cellules nécessaires à la reprogrammation.
    Flexibilité dans la sélection des systèmes de milieu
    Le kit de reprogrammation de CSPi épisomiques Epi5™ peut être utilisé avec plusieurs types de cellules et systèmes de milieux. Les protocoles pour les fibroblastes et les cellules sanguines CD34+ sont disponibles dans la reprogrammation avec ou sans apport nourricier.
    1. Okita K, Matsumara Y, Sato Y, et al. A more efficient method to generate integration free human iPS cells. Nature Methods 8, 409-412, 2011.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Méthode de clonage Néant
    Contenu et stockage 2 tubes. Stocker entre -5 et -20°C.
    Type de livraison Transfection
    À utiliser avec (application) Engineering et reprogrammation des cellules souches
    À utiliser avec (équipement) Électroporateur, système de transfection Neon
    Principales fonctions el
    Gamme de produits Epi5
    Type de produit Kit de reprogrammation de CSPi épisomiques
    Accélérateur CAG
    Marqueur de protéine Néant
    Quantité 1 kit
    Origine de la réplication Origine pUC
    Gène rapporteur Aucun
    Agent de sélection (eucaryotique) Aucun
    Vecteur OriP EBNA