Learn More
Épicamphore, TRC
Code produit 30372731
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30372731 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30372731 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE88299050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Epicamphor
CAS 10292-98-5
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C10 H16 O
Quantité 50 mg
Synonyme Epicamphor
Formule InChI InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)6-8(7)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H](C(=O)C1)C2(C)C
Nom IUPAC (1S,4S)-4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 152.233
Poids de la formule 152.12
Pourcentage de pureté >95