Learn More
(-)-Epicatechin gallate, MedChemExpress
Code produit 16474717
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474717 50 mg
16473826 25 mg
16428818 10 mg
16411268 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16474717 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0002
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress (-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
(-)-Epicatechin gallate (Epicatechin gallate) inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 7.5 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Epicatechin gallate
CAS 1257-08-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H18O10
Quantité 50 mg
Synonyme Epicatechin gallate ECG (-)-Epicatechin 3-O-gallate
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 30 mg/mL (67.82 mM)
SMILES O=C(O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1)C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 442.37
Poids de la formule 442.37
Pourcentage de pureté 97.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death