Learn More
(-)-gallate d’épicatéchine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15473519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
20 mg
Conditionnement:
10mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473519 10 mg 10mg
15463519 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473519 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60814.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.42€
    183.65€ / 10mg
    Économisez 41.77€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un produit naturel à base de thé vert qui induit l’apoptose
(-)-Epicatechin gallate is used as an antioxidant investigated as an adjunct treatment of some methyicillin resistant bacteria. Epicatechin gallate binds to the cell membrane in methicillin-resistant Staphylococcus aureus which decreases the fluidity of the bilayer and induces changes in gene expression. One of the catechin isomers and a potent antioxidant that can modulate a wide range of membrane proteins. Its bilayer-modifying potency was tested using gramicidin A (gA) channels as probes. All the catechins alter gA channel function and modify bilayer properties, with a 500-fold range in potency.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(-)-Le gallate d’épicatéchine est utilisé comme antioxydant étudié comme traitement adjuvant de certaines bactéries résistantes à la méthicilline. Le gallate d’épicatéchine se lie à la membrane cellulaire dans le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, qui diminue la fluidité de la bicouche et induit des changements dans l’expression génétique. Un des isomères de catéchine et un puissant antioxydant qui peut moduler une large gamme de protéines membranaires. Sa puissance de modification de la bicouche a été testée en utilisant des canaux de gramicidine A (gA) comme sondes. Toutes les catéchines modifient la fonction de canal gA et modifient les propriétés de la bicouche, avec une gamme de 500 fois en puissance.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acétone, le DMSO, le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2 - 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1257-08-5
Formule moléculaire C22H18O10
Poids moléculaire (g/mol) 442.376
Numéro MDL MFCD00075936
Clé InChI LSHVYAFMTMFKBA-TZIWHRDSSA-N
Synonyme =--epicatechin gallate, epicatechin gallate, =--epicatechin-3-o-gallate, l-epicatechin gallate, =--epicatechin-3-gallate, =--epicatechingallate, epicatechin monogallate, --epicatechin 3-o-gallate, teatannin, epicatechol, gallate
CID PubChem 107905
ChEBI CHEBI:70255
Nom IUPAC [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Epicatechin gallate
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water,acetone,DMSO,methanol.
Poids de la formule 442.37
Forme physique Poudre