Learn More
(-)-Épicatechin Gallate, TRC
Code produit 30133325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133325 25 mg 25mg
30012198 1 mg 1mg
30010979 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133325 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE58226525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1257-08-5
Formule moléculaire C22 H18 O10
Poids moléculaire (g/mol) 442.37
Synonyme Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-5,7-dihydroxy-2H-1-benzopyran-3-yl ester, (2R-cis)-, Epicatechol, 3-gallate, (-)- (8CI), Epicatechol, gallate (6CI), Gallic acid, 3-ester with epicatechol, (-)- (8CI), (-)-Epicatechin 3-O-gallate, (-)-Epicatechin 3-gallate, (-)-Epicatechin gallate, (-)-Epicatechol gallate, (-)-epi-Catechin 3-O-gallate, 3-Galloyl-(-)-epicatechin, 3-Galloyl-(2R,3R)-(-)-Epicatechin, 3-O-Galloyl-(-)-epicatechin, 3-O-Galloylepicatechin, ECG, Epicatechin 3-O-gallate, Epicatechin gallate, Epicatechol 3-gallate, L-ECG, L-Epicatechin gallate, epi-Catechin 3-O-gallate
Nom IUPAC [(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromène-3-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoate
SMILES Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Epicatechin gallate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21-/m1/s1
Poids de la formule 442.09
Pourcentage de pureté >95%