Learn More
(-)-Epicatechin, MedChemExpress
Description
(-)-Epicatechin inhibits cyclooxygenase-1 (COX-1) with an IC50 of 3.2 μM. (-)-Epicatechin inhibits the IL-1β-induced expression of iNOS by blocking the nuclear localization of the p65 subunit of NF-κB.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (-)-Epicatechin |
| CAS | 490-46-0 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H14O6 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (-)-Epicatechol Epicatechin epi-Catechin |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (344.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 290.27 |
| Afficher plus |