Learn More
(-)-épicatéchine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15453839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 mg
Conditionnement:
20mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453839 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15453839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61218.F+
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Un produit antioxydant et naturel issu du thé vert
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Epicatechin
CAS 490-46-0
Point de fusion 240°dec
Couleur Blanc à jaune
Formule moléculaire C15H14O6
Numéro MDL MFCD00075648
Quantité 20 mg
Beilstein 92760
Synonyme --epicatechin, epicatechin, l-epicatechin, --epicatechol, l-acacatechin, epicatechol, l-epicatechol, 2r,3r-2-3,4-dihydroxyphenyl chroman-3,5,7-triol, -epicatechin, 2r,3r---epicatechin
Informations sur la solubilité Soluble in water or alcohol
Clé InChI PFTAWBLQPZVEMU-UKRRQHHQSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O)O
Nom IUPAC (2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chromène-3,5,7-triol
Poids moléculaire (g/mol) 290.271
CID PubChem 72276
ChEBI CHEBI:90
Poids de la formule 290.27
Forme physique Poudre cristalline