Learn More
(+/-)-Épichlorhydrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422498 500 g 500g
11412498 100 g 100g
11432498 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11422498 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15823.36
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 106-89-8 | C3H5ClO | 92.522 g/mol
Epichlorohydrin is used in the manufacture of polyamines and polyquaternary ammonium salts, as flocculents in water and wastewater treatment. It is used in the synthesis of surface active agents for washing products and toiletries. Polyamine-epichlorohydrin resin is used in paper industry to improve paper wet-strength. It acts as a chemical intermediate and widely used in the manufacture of epoxy resins, epichlorohydrin elastomers and polyamide-epichlorohydrin resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’épichlorhydrine est utilisée dans la fabrication de polyamines et de sels d’ammonium polyquaternaire, comme floculants dans le traitement de l’eau et des eaux usées. Il est utilisé dans la synthèse d’agents actifs de surface pour les produits de lavage et les produits de toilette. La résine de polyamine-épichlorhydrine est utilisée dans l’industrie du papier pour améliorer la résistance à l’humidité du papier. Elle agit comme intermédiaire chimique et est largement utilisée pour la fabrication de résines époxy, d’élastomères d’épichlorhydrine et de résines de polyamide-épichlorhydrine.
Solubilité
Elle est miscible avec l’eau et les solvants polaires organiques.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-89-8
Formule moléculaire C3H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 92.522
Numéro MDL MFCD00005132
Clé InChI BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme epichlorohydrin, 2-chloromethyl oxirane, epichlorhydrin, 1-chloro-2,3-epoxypropane, glycidyl chloride, oxirane, chloromethyl, epichlorhydrine, 1,2-epoxy-3-chloropropane, 2,3-epoxypropyl chloride, chloropropylene oxide
CID PubChem 7835
ChEBI CHEBI:37144
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)oxirane
SMILES C1C(O1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Epichlorohydrin
Point de fusion °C to 57°C
Densité 1.182
Point d’ébullition 115°C to 117°C
Point d’éclair 32°C (90°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.438
Quantité 500 g
Numéro UN UN2023
Beilstein 79785
Merck Index 14,3611
Informations sur la solubilité Miscible with water and organic polar solvents.
Poids de la formule 92.53
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+/-)-Epichlorohydrin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Epichlorohydrin