Learn More
Épichlorhydrine-d5, TRC
Code produit 30372990
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30372990 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30372990 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE5823021G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Epichlorhydrin-d5
CAS 69533-54-6
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C3 2H5 Cl O
Quantité 1 g
Synonyme Epichlorhydrin-D5
Formule InChI InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C1([2H])OC1([2H])[2H]
Nom IUPAC 2-[chloro(dideutéro)méthyl]-2,3,3-trideutérooxirane
Poids moléculaire (g/mol) 97.56
Poids de la formule 97.0343
Pourcentage de pureté >95