Learn More
Épichlorhydrine-d5, TRC
Code produit 30386699
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30386699 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30386699 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE582302100MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Epichlorhydrin-d5
CAS 69533-54-6
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C3 2H5 Cl O
Quantité 100 mg
Synonyme Epichlorhydrin-D5
Formule InChI InChI=1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
SMILES [2H]C([2H])(Cl)C1([2H])OC1([2H])[2H]
Nom IUPAC 2-[chloro(dideutéro)méthyl]-2,3,3-trideutérooxirane
Poids moléculaire (g/mol) 97.56
Poids de la formule 97.0343
Pourcentage de pureté >95