Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Épigallocatéchine, 95 %, dérivée du thé vert
Code produit 15204764 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15204764 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15204764 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 448980100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Formule moléculaire C15H14O7
Quantité 10 mg
Synonyme --epigallocatechin, epigallocatechin, epigallocatechol, l-epigallocatechin, epi-gallocatechin, antiscurvy factor c2, --epigallocatechol, l-epigallocatechol, --3,3',4',5,5',7-flavanhexol, 3,3',4',5,5',7-flavanhexol
Clé InChI XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O
Nom IUPAC (2R,3R)-2-(3,4,5-trihydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol
Poids moléculaire (g/mol) 306.27
CID PubChem 72277
ChEBI CHEBI:42255
Poids de la formule 306.27
Pourcentage de pureté 95%