Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gallate de (-)-épigallocatéchine, 95 %
Code produit. 15214248 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 15214248
Marque: Thermo Scientific Chemicals 449010100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Epigallocatechin gallate
CAS 989-51-5
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Formule moléculaire C22H18O11
Quantité 10 mg
Merck Index 153573
Synonyme =--epigallocatechin gallate, egcg, epigallocatechin gallate, epigallocatechin 3-gallate, tea catechin, epigallocatechin-3-gallate, =--epigallocatechin-3-o-gallate, teavigo, =--epigallocatechol gallate, epigallocatechin-3-monogallate
Informations sur la solubilité Solubility in water: partially soluble. Other solubilities: practically insoluble in acetone,dmso,methanol
Clé InChI WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
Nom IUPAC [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl]3,4,5-trihydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 458.37
CID PubChem 65064
ChEBI CHEBI:4806
Poids de la formule 458.37
Pourcentage de pureté 95%