Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gallate de (-)-épigallocatéchine, 95 %
Code produit 15224248 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15224248 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15224248 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 449010500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    101.65€ / 50mg
    Économisez 19.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Epigallocatechin gallate
CAS 989-51-5
Couleur Rose à blanc
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C22H18O11
Numéro MDL MFCD00075940
Quantité 50 mg
Merck Index 153573
Synonyme =--epigallocatechin gallate, egcg, epigallocatechin gallate, epigallocatechin 3-gallate, tea catechin, epigallocatechin-3-gallate, =--epigallocatechin-3-o-gallate, teavigo, =--epigallocatechol gallate, epigallocatechin-3-monogallate
Informations sur la solubilité Solubility in water: partially soluble. Other solubilities: practically insoluble in acetone,dmso,methanol
Clé InChI WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
SMILES C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
Nom IUPAC [(2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl]3,4,5-trihydroxybenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 458.37
CID PubChem 65064
ChEBI CHEBI:4806
Poids de la formule 458.37
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre