Learn More
(-)-Epigallocatechin, MedChemExpress
Code produit 16491338
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491338 5 mg
16488898 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16491338 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0225
MedChemExpress (-)-Epigallocatechin (Epigallocatechin) is the most abundant flavonoid in green tea, can bind to unfolded native polypeptides and prevent conversion to amyloid fibrils.
(-)-Epigallocatechin (Epigallocatechin) is the most abundant flavonoid in green tea, can bind to unfolded native polypeptides and prevent conversion to amyloid fibrils.
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Epigallocatechin
CAS 970-74-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H14O7
Quantité 5 mg
Synonyme Epigallocatechin L-Epigallocatechin
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (489.76 mM)
SMILES O[C@H]1[C@@H](C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C3C1
Poids moléculaire (g/mol) 306.27
Poids de la formule 306.27
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease