Learn More
(-)-épigallocatéchine, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (-)-Epigallocatechin |
| CAS | 970-74-1 |
| Couleur | Rose |
| Formule moléculaire | C15H14O7 |
| Numéro MDL | MFCD00075939 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | --epigallocatechin, epigallocatechin, epigallocatechol, l-epigallocatechin, epi-gallocatechin, antiscurvy factor c2, --epigallocatechol, l-epigallocatechol, --3,3',4',5,5',7-flavanhexol, 3,3',4',5,5',7-flavanhexol |
| Clé InChI | XMOCLSLCDHWDHP-IUODEOHRSA-N |
| SMILES | C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C(=C3)O)O)O)O |
| Nom IUPAC | (2R,3R)-2-(3,4,5-trihydroxyphényl)-3,4-dihydro-2H-chromene-3,5,7-triol |
| Afficher plus |