Learn More
Épigriseofulvine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Epigriseofulvin |
| CAS | 469-49-8 |
| Formule moléculaire | C17H17ClO6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (+)-Epigriseofulvin, 7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-6'alpha-methyl-spiro[benzofuran-2(3H)-1'-[2]cyclohexene]-3,4'-dione, (1'R,6'R)-7-Chloro-2',4,6-trimethoxy-6'-methyl-3H-spiro[benzofuran-2,1'-cyclohex[2]ene]-3,4'-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17-/m1/s1 |
| SMILES | COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 352.77 |
| Poids de la formule | 352.0714 |