Description
Un milieu liquide, stérile préparé sans chlorure de calcium pour la culture à long terme, sans sérum de kératinocytes épidermiques humains et de cellules épithéliales cornéennes humaines. Ce milieu de base nécessite l’ajout de calcium et d’un supplément approprié avant utilisation. Le chlorure de calcium est fourni en tant que composant distinct avec chaque flacon de milieu. EpiLife prolonge amplement la durée de vie in vitro des kératinocytes épidermiques humains par rapport aux autres systèmes de milieux sans sérum. Ce milieu basal est exempt de produits d’origine animale et contient des acides aminés indispensables et non indispensables, des vitamines, d’autres composants organiques et des sels inorganiques. Il ne contient pas d’antibiotiques, d’antimycosiques, d’hormones, de facteurs de croissance ni de protéines. Le milieu EpiLife™ est tamponné de HEPES et de bicarbonate, et il est conçu pour utilisation dans un incubateur avec une atmosphère de 5 % de CO2 et 95 % d’air.
Specifications
Specifications
| Type de cellule | Cellules kératinocytes, cellules épithéliales |
| Classification | Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Kit CF |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | HEPES, Rouge de phénol |
| Sans additif | Exempt de chlorure de calcium |
| Gamme de produits | Cascade Biologics, EpiLife |
| Show More |