Learn More
Gibco™ Milieu EpiLife™, avec 60 μM de calcium
Code produit 11684842 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11684842 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11684842 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur MEPI500CA
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu EpiLife™, avec 60 μM de calcium
EpiLife is a sterile, liquid medium prepared with 60 μM calcium chloride for the long-term, serum-free culture of human epidermal keratinocytes and human corneal epithelial cells. This basal medium requires the addition of an appropriate growth supplement prior to use. EpiLife Medium greatly extends the in vitro lifespan of human epidermal keratinocytes compared to other serum-free media systems. This basal media is animal origin-free and contains essential and non-essential amino acids, vitamins, other organic compounds, trace minerals, and inorganic salts. It does not contain antibiotics, antimycotics, hormones, growth factors, or proteins. EpiLife Medium is HEPES and bicarbonate buffered and designed for use in an incubator with an atmosphere of 5% CO2 and 95% air.
Un milieu liquide, stérile préparé avec 60 μM de chlorure de calcium pour la culture à long terme, sans sérum de kératinocytes épidermiques humains et de cellules épithéliales cornéennes humaines. Ce milieu basal nécessite l’ajout d’un supplément de croissance approprié avant utilisation. EpiLife™ prolonge amplement la durée de vie in vitro des kératinocytes épidermiques humains par rapport aux autres systèmes de milieux sans sérum. Ce milieu basal est exempt de produits d’origine animale et contient des acides aminés indispensables et non indispensables, des vitamines, d’autres composants organiques et des sels inorganiques. Il ne contient pas d’antibiotiques, d’antimycosiques, d’hormones, de facteurs de croissance ni de protéines. Le milieu EpiLife™ est tamponné de HEPES et de bicarbonate, et il est conçu pour utilisation dans un incubateur avec une atmosphère de 5 % de CO2 et 95 % d’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules kératinocytes, cellules épithéliales
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum, cGMP
Forme Liquide
Type de produit Milieu EpiLife
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs HEPES, Rouge de phénol
Sans additif No Antibiotics
Gamme de produits Cascade Biologics, EpiLife
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Sels inorganiques Calcium
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules de mammifères