Learn More
Chlorhydrate d’épinastine, TRC
Code produit 30138113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138113 100 mg 100mg
30135454 5 mg 5mg
30004278 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138113 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE588560100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108929-04-0
Formule moléculaire C16 H15 N3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 285.77
Synonyme (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine hydrochloride, 1H-Dibenz[c,f]imidazo[1,5-a]azepin-3-amine, 9,13b-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Alesion, Elestat, Epinastine hydrochloride, WAL 801CL
Nom IUPAC (13bRS)-9,13b-Dihydro-1H-dibenzo[c,f]imidazo[1,5-a]azépine-3-amine chlorhydrate
SMILES Cl.NC1=NCC2N1c3ccccc3Cc4ccccc24
Spécification
Nom chimique ou matériau Epinastine hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H15N3.ClH/c17-16-18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19(15)16;/h1-8,15H,9-10H2,(H2,17,18);1H
Poids de la formule 285.1033