Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de bitartrate de (-)-epinéphrine (+), 98+ %
Code produit 11996881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11996881 1 g Flacon en verre 1g
11926891 5 g Flacon en verre 5g
11936891 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11996881 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 430140010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le sel de (-)-épinéphrine (+)-bitartrate, numéro CAS 51-42-3, également connu sous le nom d’adrénaline, est une hormone monoamine et catécholamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sel de (-)-épinéphrine (+)-bitartrate est une hormone
  • C’est une monoamine et une catécholamine
Applications
  • Le sel de (-)-épinéphrine (+)-bitartrate est un agoniste des récepteurs α-adrénergiques et β-adrénergiques
  • Il peut être utilisé dans la région adipeuse pour minimiser la perte de sang
  • Il s’agit potentiellement d’un agoniste plaquettaire dans la préparation de plaques à 96 puits d’agrégométrie plaquettaire optimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-42-3
Formule moléculaire C13H19NO9
Poids moléculaire (g/mol) 333.29
Numéro MDL MFCD00035077
Clé InChI YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Synonyme L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate
CID PubChem 124080922
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 155.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Merck Index 15,3674
Rotation spécifique -20° to -24° (20°C, 589nm) (c=4, 1M HCl)
Nom IUPAC (2R,3R)-2,3-acide dihydroxybutanedioïque ; 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
Poids de la formule 333.29
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.