Learn More
Chlorhydrate d'épinine, MP Biomedicals
Code produit 11409414 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11409414 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11409414 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0522265380
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Epinine HCL
CAS 62-32-8
Formule moléculaire C9H14ClNO2
Numéro MDL MFCD00035074
Quantité 100 mg
Synonyme n-methyldopamine hydrochloride, methyldopamine hydrochloride, epinine hydrochloride, ephinine hydrochloride, deoxyepinephrine hydrochloride, unii-zv3mg8pax3, zv3mg8pax3, 3,4-dihydroxyphenylethylmethylamine hydrochloride, 4-2-methylaminoethyl pyrocatechol hydrochloride, 3,4-dihydroxyphenyl-1-methylamino-2-ethane hydrochloride
Clé InChI JCDRZCWRRLKLTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].CNCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Nom IUPAC chlorure d'hydrogène 4-[2-(méthylamino)éthyl]benzène-1,2-diol
Poids moléculaire (g/mol) 203.67
CID PubChem 86470
Poids de la formule 203.67