Learn More
Thermo Scientific™ EpiSerf Medium
GREENER_CHOICE
Code produit 11590356
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11590356 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11590356 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 10732022
Le milieu Gibco EpiSerf est un milieu sans sérum pour la culture d’une grande variété de cellules adhérentes, y compris les cellules épithéliales primaires, MDBK, MDCK, VERO et CHO.
La croissance et la morphologie sont comparables à celles des mêmes cellules cultivées dans un milieu classique complété par du sérum de veau fœtal (SVF). La formulation du milieu Gibco™ Episerf est confidentielle et contient de la L-glutamine et 2 g / l de protéines totales.
Utilisation du produit
Uniquement à des fins de recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu Gibco™ EpiSerf est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire CHO, VERO, MDCK, MDBK
Type de cellule Cellules épithéliales
Classification Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum (SFM)
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Quantité 500 ml
Niveau d’endotoxines ≤10 UE / ml
Contenu et stockage Conditions de stockage :2°C à 8°C. À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture Type Culture de cellules de mammifères