Learn More
Invitrogen™ Episomal iPSC Reprogramming Vectors
Code produit 12686487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 tube
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12686487 1 tube 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12686487 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A14703
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Vecteurs épisomiques de reprogrammation de CSPi
Les vecteurs épisomiques de reprogrammation de CSPi sont un mélange rentable de trois vecteurs conçus pour fournir un système optimal pour générer des cellules souches pluripotentes induites (CSPi) exemptes de transgènes et de virus dans un environnement sans cellules nourricières. Développés à l’origine par Junying Yu et James Thomson(1) et optimisés par Cellular Dynamics International, ces vecteurs épisomiques de reprogrammation de CSPi s’avèrent être en mesure de reprogrammer plusieurs types de cellules somatiques différents.
  • Sans danger pour toutes les étapes de votre recherche de CSPi—la reprogrammation exempte de transgènes et de virus permet une utilisation de la recherche fondamentale à la recherche préclinique
  • Reprogrammer une grande variété de types de cellules somatiques—offre une flexibilité dans la sélection des cellules somatiques
  • Optimisé pour la reprogrammation sans cellules nourricières—permet une reprogrammation définie et sans cellules nourricières lorsqu’utilisé avec le milieu Essential 8™
    Créer des CSPi exemptes de transgène et virus
    Les vecteurs épisomiques de reprogrammation de CSPi sont un système bien décrit pour la production de CSPi exemptes de virus et de transgène, fournissant ainsi une source de CSPi pour toutes les étapes de votre recherche sur les cellules souches pluripotentes. D’autres méthodes de reprogrammation, telles que les lentivirus, contiennent des transgènes qui peuvent s’intégrer dans le génome de l’hôte, perturbant potentiellement le génome ou entraînant des résultats imprévisibles. Ces vecteurs épisomiques sont introduits dans la cellule par électroporation. En tant que vecteurs oriP/EBNA1, ils contiennent les 6 facteurs de reprogrammation (Oct4, Sox2, Nanog, Lin28, Klf4 et lMyc) et ne répliquent l’extraction qu’une seule fois par cycle cellulaire. À ce taux de réplication, les épisomes sont perdus à un taux d’environ 5 % par génération cellulaire.
    Générer des CSPi à partir d’une grande variété de types de cellules somatiques
    Les CSPi ont été générées avec des vecteurs épisomiques à partir d’une gamme de cellules somatiques, notamment des fibroblastes, des cellules mononucléaires de moelle osseuse, des PBMC, des cellules B lymphoblastes et divers fibroblastes et PBMC de type maladie. Chaque kit fournit suffisamment de matériel pour 6 expériences de reprogrammation.
    Optimisé pour la reprogrammation sans cellules nourricières avec le milieu Essential™ 8
    Les vecteurs épisomiques de reprogrammation de CSPi ont été conçus dans les laboratoires de James Thomson et Cellular Dynamics International pour une utilisation avec le milieu Essential™ 8, offrant ainsi un environnement optimal pour une reprogrammation définie et sans cellules nourricières.
    Commercialisée en partenariat avec Cellular Dynamics International.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
    Références :
    1. Cellules souches pluripotentes induites humaines exemptes de vecteurs et séquences transgéniques ; Yu J, Hu K, Smuga-Otto K, Tian S, Stewart R, Slukvin II, Thomson J. Science. 2009 ; 324:797-801.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Système constitutif ou inductible Constitutive
    Type de livraison Transfection
    À utiliser avec (équipement) Électroporateur, système de transfection Neon™
    Accélérateur CMV
    Type de produit Vecteurs épisomiques de reprogrammation de CSPi
    Agent de sélection (eucaryotique) Hygromycine
    Contenu et stockage 3 vecteurs d’ADN mélangés dans 1 tube à 1 µg / µl dans un tampon TE
    Origine de la réplication oriP
    Marqueur de protéine Non étiqueté
    Quantité 1 tube
    Vecteur pCEP4
    À utiliser avec (application) Expression épisomique, génération de cellules souches pluripotentes induites, expression multigénique