Learn More
Épithiochlorohydrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10033490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Packungsgröße
10033490 5 g Flacon en verre 5g
10628074 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10033490 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 291390050
 Article restreint
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 3221-15-6 | C3H5ClS | 108.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3221-15-6
Formule moléculaire C3H5ClS
Poids moléculaire (g/mol) 108.59
Numéro MDL MFCD00041199
Clé InChI XRWMHJJHPQTTLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloromethyl thiirane, thioepichlorohydrin, epithiochlorohydrin, thioepichlorhydrin, chloropropylene sulfide, chloromethyl thiirane, 3-chloropropylene sulfide, 2-thiiranylmethyl chloride, thiirane, chloromethyl, chloropropylene sulphide
CID PubChem 18588
Nom IUPAC 2-(chlorométhyl)thiirane
SMILES C1C(S1)CCl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Epithiochlorohydrine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2750g/mL
Point d’ébullition 69°C to 70°C (67.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5240 to 1.528
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.275
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol,chloroform,diethylether
Poids de la formule 108.59
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Epithiochlorohydrine
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.