Learn More
Epitizide, TRC
Code produit 30137201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137201 50 mg 50mg
17934885 10 mg 10mg
17992085 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137201 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE58882550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1764-85-8
Formule moléculaire C10 H11 Cl F3 N3 O4 S3
Poids moléculaire (g/mol) 425.86
Synonyme 6-Chloro-3,4-dihydro-3-[[(2,2,2-trifluoroethyl)thio]methyl]-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-3-
Nom IUPAC 6-chloro-1,1-dioxo-3-(2,2,2-trifluoroethylsulfanylméthylmylle)-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiazine-7-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC(F)(F)F)NS2(=O)=O)cc1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Epitizide
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H11ClF3N3O4S3/c11-5-1-6-8(2-7(5)23(15,18)19)24(20,21)17-9(16-6)3-22-4-10(12,13)14/h1-2,9,16-17H,3-4H2,(H2,15,18,19)
Poids de la formule 424.9552