Spécification
| Nom chimique ou matériau | Eplerenone |
| Point de fusion | 242.0°C |
| Quantité | 250 mg |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: insoluble. |
| Poids de la formule | 414.49 |