Learn More
Tocris Bioscience™ Eplerenone
GREENER_CHOICE
Code produit 18054612
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18054612 10 mg 10mg
18014302 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18054612 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2397/10
Selective mineralocorticoid receptor antagonist
Selective mineralocorticoid (aldosterone) receptor antagonist (IC50 = 360 nM). Displays > 27-fold selectivity over androgen, progesterone and estrogen receptors (IC50 > 10 μM). Orally active antihypertensive in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107724-20-9
Formule moléculaire C24H30O6
Spécification
Nom chimique ou matériau Eplerenone
Quantité 10 mg
Poids de la formule 414.5
Pureté >99%
Poids moléculaire 417.516