Description
- Holds up to 195 mL reagent
- Tapered shape for full reagent recovery
- Available as tempered version (cooling or warming)
- Modules to increase tip space
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 195 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Low Profile Reservoir |
| Conditionnement | 4 x 5 reservoirs |
| Canaux | 96 |
| Nbre de puits | 96 cavities |