Learn More
Épolamine, TRC
Code produit 30385052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385052 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385052 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE58895025ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Epolamine
CAS 2955-88-6
Formule moléculaire C6H13NO
Quantité 25 mL
Synonyme 1-Pyrrolidineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, 2-(1-Pyrrolidino)ethanol, 2-(1-Pyrrolidinyl)ethanol, 2-(Pyrrolidinyl)ethanol, 2-Pyrrolidinoethanol, N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine, N-(beta-Hydroxyethyl)pyrrolidine, NSC 26883
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h8H,1-6H2
SMILES OCCN1CCCC1
Poids moléculaire (g/mol) 115.17
Poids de la formule 115.0997