Learn More
Epothilone A, MedChemExpress
Description
Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Epothilone A |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 152044-53-6 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H39NO6S |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | Epo A |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 125 mg/mL (253.21 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |