Learn More
Epothilone A, TRC
Code produit 30380970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30380970 50 mg
30387653 1 mg
30378572 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30380970 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE58898050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152044-53-6
Formule moléculaire C26H39NO6S
Poids moléculaire (g/mol) 493.66
Synonyme (1S,3S,7S,10R,11S,12S,16R)-7,11-Dihydroxy-8,8,10,12-tetramethyl-3-[(1E)-1-methyl-2-(2-methyl-4-thiazolyl)ethenyl]-4,17-dioxabicyclo[14.1.0]heptadecane-5,9-dione, (-)-Epothilone A, Epothilone A
SMILES C[C@@H]1CCC[C@@H]2O[C@@H]2C[C@@H](OC(=O)C[C@@H](O)C(C)(C)C(=O)[C@@H](C)[C@@H]1O)\C(=C\c3csc(C)n3)\C
Spécification
Nom chimique ou matériau Epothilone A
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H39NO6S/c1-14-8-7-9-19-21(32-19)11-20(15(2)10-18-13-34-17(4)27-18)33-23(29)12-22(28)26(5,6)25(31)16(3)24(14)30/h10,13-14,16,19-22,24,28,30H,7-9,11-12H2,1-6H3/b15-10+/t14-,16+,19+,20-,21-,22-,24-/m0/s1